missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-3-isothiazolone-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-3-isothiazolone-d3 hydrochloride |
| CAS | 1329509-49-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 2H3 H2 N O S . Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-(Trideuteriomethyl)-1,2-thiazol-3-one hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])N1SC=CC1=O |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethyl)-1,2-thiazol-3-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.63 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?