Läs mer
2-metyl-3-nitrobenzotrifluorid, 97 %
Produktkod. 11469157
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469157 25 g 25g
11444807 1 g 1g
11459157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21267.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 6656-49-1 | C8H6F3NO2 | 205,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6656-49-1
Molekylformel C8H6F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.14
MDL-nummer MFCD00042322
InChI-nyckel KQUQBPVYIURTNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-6-trifluoromethyltoluene, 2-methyl-1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, 2-nitro-6-trifluoromethyl toluene, 2-methyl-3-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 2-methyl-1-nitro-3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-nitro-o-xylene, 3-trifluoromethyl-2-methyl-1-nitrobenzene, pubchem4816, 2-methyl-3-nitro-benzotrifluoride
PubChem CID 81171
IUPAC-namn 2-metyl-l-nitro-3-(trifluormetyl)bensen
LEDER CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Kokpunkt 86 °C (10 mmHg)
Flampunkt >100 °C (212 °F)
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2457216
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 205.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.