Läs mer
2-metyl-3-nitrobensylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10429690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10429690 5 g 5g
10376641 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10429690 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 187400050
Kemiska identifierare
CAS 60468-54-4
Molekylformel C8H8ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 185.61
MDL-nummer MFCD00007165
InChI-nyckel XZNDXQGZPOZITR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitrobenzene, alpha-chloro-2-methyl-3-nitrotoluene, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitro-benzene, 2-methyl-3-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitro, acmc-1b2j5, ksc497o8t, 2-chloromethyl-6-nitrotoluene
PubChem CID 108947
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-2-metyl-3-nitrobensen
LEDER CC1=C(CCl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 42°C to 47°C
Flampunkt >109°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Linjär formel CH3C6H3(NO2)CH2Cl
Kvantitet 5 g
Formel vikt 185.61
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.