Läs mer
2-Methyl-3-nitrophenol, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11499893
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499893 1 g 1g
11409903 5 g 5g
11419903 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499893 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13002.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5460-31-1
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.137
MDL-nummer MFCD00007241
InChI-nyckel GAKLFAZBKQGUBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-o-cresol, 2-hydroxy-6-nitrotoluene, phenol, 2-methyl-3-nitro, 2-methyl-3-nitro-phenol, 6-hydroxy-2-nitrotoluene, 3-nitro-2-methyl phenol, nitrocresol, zlchem 214, pubchem2030
PubChem CID 79579
IUPAC-namn 2-methyl-3-nitrophenol
LEDER CC1=C(C=CC=C1O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-nitrophenol
Smältpunkt 148°C to 152°C
Odör Phenol-like
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2446
Beilstein 1946057
Formel vikt 153.14
Procent renhet 96%