Läs mer
2-metyl-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15286038 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15286038 5 g 5g
15276038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15286038 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453690050
Kemiska identifierare
CAS 18699-87-1
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.13
MDL-nummer MFCD04114137
InChI-nyckel CCFGTKQIRWHYTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-nitro-pyridine, 3-nitro-2-picoline, 3-nitropicoline, 3-nitro-2-methylpyridine, pyridine, 2-methylnitro, pyridine, 2-methyl-3-nitro-9ci, nitropicoline, zlchem 137, acmc-209ep0, pyridine, 2-methyl-3-nitro
PubChem CID 329360
IUPAC-namn 2-metyl-3-nitropyridin
LEDER CC1=NC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-nitropyridine
Kokpunkt 104.0°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 83°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 138.13
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-3-nitropyridine, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.