Läs mer
2-Methyl-3-oxopentanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-3-oxopentanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 17422-12-7 |
| Molekylformel | C7H12O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl 2,4-Dimethyl-3-oxobutyrate, Methyl 2-Methyl-3-oxopentanoate, Methyl 2-Methyl-3-oxovalerate, Methyl 2-Propionylpropionate, Methyl 3-Oxo-2-methylpentanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-4-6(8)5(2)7(9)10-3/h5H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(C(C)C(CC)=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-methyl-3-oxopentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vikt | 144.08 |