Läs mer
2-Metyl-3-(p-isopropylfenyl) propiondehyd (cyklamal), TRC
Produktkod. 30134311
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134311 10 g
30136561 50 g
30005023 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134311 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98766510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-95-7
Molekylformel C13H18O
Molekylvikt (g/mol) 190.28
Synonym alpha-Methyl-4-(1-methylethyl)benzenepropanal, p-Isopropyl-alpha-methyl-hydrocinnamaldehyde, 2-Methyl-3-(4-isopropylphenyl)propionaldehyde, 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propanal, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-methylpropanal, 3-(4-Isopropylphenyl)isobutyraldehyde, 3-(p-Isopropylphenyl)-2-methylpropionaldehyde, 3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyde, 4-Isopropyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde, Cyclamen Aldehyde, Cyclosal, Cyclosal Perfume, Cymal, p-Isopropyl-alpha-methylhydrocinnamaldehyde, alpha-Methyl-4-(1-methylethyl)benzenepropanal, alpha-Methyl-p-isopropylhydrocinnamaldehyde
IUPAC-namn 2-metyl-3-(4-propan-2-ylfenyl)propanal
LEDER CC(Cc1ccc(cc1)C(C)C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde(Cyclamal)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H18O/c1-10(2)13-6-4-12(5-7-13)8-11(3)9-14/h4-7,9-11H,8H2,1-3H3
Formel vikt 190.1358