Läs mer
2-metyl-3-pentanol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347945
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347945 50 g 50g
11337945 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08015.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 565-67-3 | C6H14O | 102.177 g/mol
2-metyl-3-pentanol användes som en flyktig markör. Det användes som bränsle.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Methyl-3-pentanol användes som en flyktig markör. Det användes som bränsle.
Löslighet
Amalgamata med etanol, etyleter, bensen. Olösligt i vatten
Anmärkningar
Oförenliga material är oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 565-67-3
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.177
MDL-nummer MFCD00004567
InChI-nyckel ISTJMQSHILQAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-pentanol, 3-pentanol, 2-methyl, propanol, 1-isopropyl, acmc-20anqw, 4-methyl-3-pentanol, 2-methyl-pentan-3-ol, 4-01-00-01716 beilstein handbook reference, istjmqshilqaec-uhfffaoysa
PubChem CID 11264
IUPAC-namn 2-metylpentan-3-ol
LEDER CCC(C(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-pentanol
Densitet 0.83
Kokpunkt 127°C to 129°C
Flampunkt 46°C (114°F)
Brytningsindex 1.417
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2282
Beilstein 1718952
Löslighetsinformation Amalgamate with ethanol,ethyl ether,benzene. Insoluble in water
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.