Läs mer
2-Metyl-3-fenyl-1-propen, 99 %
Produktkod. 11454277
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454277 5 g 5g
11464277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20370.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3290-53-7 | C10H12 | 132,206 g/mol
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lite löslig i vattenhaltiga lösningsmedel
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3290-53-7
Molekylformel C10H12
Molekylvikt (g/mol) 132.206
MDL-nummer MFCD00039815
InChI-nyckel MXTNFIYGTWARIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-phenyl-1-propene, methallylbenzene, benzene, 2-methyl-2-propenyl, benzene, 2-methylallyl, 2-methylprop-2-en-1-yl benzene, 2-methyl-2-propenyl benzene, methallyl benzene, 2-methylallylbenzene, 2-benzyl-1-propene, 2-methylallyl benzene
PubChem CID 18687
IUPAC-namn 2-metylprop-2-enylbensen
LEDER CC(=C)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-phenyl-1-propene
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt lösliga i rika lösningsmedel.
Formel vikt 132.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.