missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-3-phenylbenzoic Acid-d5 Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-3-phenylbenzoic Acid-d5 Methyl Ester |
| CAS | 1329835-46-2 |
| Molekylformel | C15H9D5O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic Acid-d5 Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-11-13(12-7-4-3-5-8-12)9-6-10-14(11)15(16)17-2/h3-10H,1-2H3/i3D,4D,5D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2cccc(C(=O)OC)c2C |
| IUPAC-namn | methyl 2-methyl-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.3 |
| Formel vikt | 231.1308 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?