missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-3-phenylbenzoic acid, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-3-phenylbenzoic Acid |
| CAS | 115363-11-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Methyl-3-phenylbenzoic Acid |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C14 H12 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Methyl-3-phenylbenzoic Acid, [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 2-methyl-, 2-Methyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 2-Methyl-3-phenylbenzoic acid, 2-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O2/c1-10-12(11-6-3-2-4-7-11)8-5-9-13(10)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16) |
| LEDER | Cc1c(cccc1c2ccccc2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-methyl-3-phenylbenzoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?