Läs mer
2-Methyl-3-phenylpropionaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-3-phenylpropionaldehyde |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,8-9H,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 148.0888 |