missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methyl-3-phenylpyrazine, TRC

Produktkod. 30132943
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132943 1 g
30136573 500 mg
30009328 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132943 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3564331G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 29444-53-9
Molekylformel C11H10N2
Molekylvikt (g/mol) 170.21
IUPAC-namn 2-methyl-3-phenylpyrazine
LEDER Cc1nccnc1c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-phenylpyrazine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H10N2/c1-9-11(13-8-7-12-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
Formel vikt 170.0844
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.