Läs mer
2-Methyl-3-phenylpyrazine, TRC
Produktkod. 30136573
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136573 500 mg
30132943 1 g
30009328 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136573 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM356433500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29444-53-9
Molekylformel C11H10N2
Molekylvikt (g/mol) 170.21
IUPAC-namn 2-methyl-3-phenylpyrazine
LEDER Cc1nccnc1c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-phenylpyrazine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10N2/c1-9-11(13-8-7-12-9)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
Formel vikt 170.0844
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.