Läs mer
2-Methyl-3-sulfanyl-1,2-dihydro-1,2,4-triazine-5,6-dione, Mikromol™
Beskrivning
2-Methyl-3-sulfanyl-1,2-dihydro-1,2,4-triazine-5,6-dione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-3-sulfanyl-1,2-dihydro-1,2,4-triazine-5,6-dione |
| CAS | 58909-39-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Methyl-3-sulfanyl-1,2-dihydro-1,2,4-triazine-5,6-dione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H5 N3 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ceftriaxone Sodium Imp. C (EP), Ceftriaxone Imp. C (EP), Tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione, 2,5-Dihydro-6-hydroxy-2-methyl-5-oxo-3-mercapto-1,2,4-triazine, 2-Methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazine-3-thiol, Ro 11-8390, Ceftriaxone Sodium Impurity C, Ceftriaxone Impurity C |
| LEDER | CN1NC(=O)C(=O)N=C1S |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.16 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |