Läs mer
2-metyl-3-tetrahydrofurantiool (cis- och transblandning), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol(cis-and trans-mixture) |
| CAS | 57124-87-5 |
| Molekylformel | C5H10OS |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,4-Anhydro-2,5-dideoxy-3-thiopentitol, Tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 2-Methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h4-5,7H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CC1OCCC1S |
| IUPAC-namn | 2-metyloxolin-3-tiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.2 |
| Formel vikt | 118.0452 |