Läs mer
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11985211 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11985211 5 g 5g
11975211 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11985211 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 263800050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 54396-44-0
Molekylformel C8H8F3N
Molekylvikt (g/mol) 175.16
InChI-nyckel TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 3-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-o-toluidine, 3-amino-2-methyl benzotrifluoride, 2-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 2-methyl-3 trifluoromethyl aniline, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2735932
IUPAC-namn 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
LEDER CC1=C(C=CC=C1N)C(F)(F)F
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 39.0°C to 41.0°C
Färg White
Kokpunkt 108.0°C to 110.0°C
Flampunkt 96°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Brytningsindex 1.4825
Kvantitet 5 g
Formel vikt 175.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.