Läs mer
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15454177
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15454177 250 mg 250mg
15444177 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31586.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 934180-47-9
Molekylformel C8H7F3O
Molekylvikt (g/mol) 176.138
MDL-nummer MFCD09832280
InChI-nyckel VTKJXOXHZAEQQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxy-2-methylbenzotrifluoride
PubChem CID 20111698
IUPAC-namn 2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
LEDER CC1=C(C=CC=C1O)C(F)(F)F
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Smältpunkt 45°C to 48°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Formel vikt 176.14
Procent renhet 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.