missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pivalanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pivalanilide |
| CAS | 150783-50-9 |
| Molekylformel | C13H16F3NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-N-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16F3NO/c1-8-9(13(14,15)16)6-5-7-10(8)17-11(18)12(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,17,18) |
| LEDER | Cc1c(NC(=O)C(C)(C)C)cccc1C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2-dimethyl-N-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.27 |
| Formel vikt | 259.1184 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?