Läs mer
2-metyl-3-trifluorometylanilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3 |
| Formel vikt | 175.0609 |