missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride, Mikromol

Produktkod. 30462986
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462986 4 x 25 mg
30052270 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462986 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0491.3400254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride
CAS 2726145-01-1
Analyt- eller komponentnamn 2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H14 N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Methyl-3-vinyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O.ClH/c1-3-9-8(2)12-10-6-4-5-7-13(10)11(9)14;/h3H,1,4-7H2,2H3;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.CC1=C(C=C)C(=O)N2CCCCC2=N1
IUPAC-namn 3-ethenyl-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 226.7
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 226.0873 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.