Läs mer
2-Methyl-4,5-(3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-Alpha-D-glucopyrano)-∆2-oxazoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-4,5-(3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-alpha-D-glucopyrano)-delta2-oxazoline |
| CAS | 35954-65-5 |
| Molekylformel | C14 H19 N O8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5H-Pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diol, 5-[(acetyloxy)methyl]-3a,6,7,7a-tetrahydro-2-methyl-, 6,7-diacetate, (3aR,5R,6S,7R,7aR)- (ACI), 5H-Pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diol, 3a,6,7,7a-tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-, triacetate (ester), stereoisomer (8CI), 5H-Pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diol, 5-[(acetyloxy)methyl]-3a,6,7,7a-tetrahydro-2-methyl-, diacetate (ester), (3aR,5R,6S,7R,7aR)- (9CI), 5H-Pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diol, 5-[(acetyloxy)methyl]-3a,6,7,7a-tetrahydro-2-methyl-, diacetate (ester), [3aR-(3aα,5α,6β,7α,7aα)]- (ZCI), 5-(Acetoxymethyl)-2-methyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-pyrano[3,2-d]oxazole-6,7-diyl diacetate, 2-Methyl-4,5-(3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-glucopyrano)-∆2-oxazoline, 2'-Deoxy-2-methyl-4,5-(α-D-glucopyrano)-δ2-oxazoline 3',4',6'-triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO8/c1-6-15-11-13(22-9(4)18)12(21-8(3)17)10(5-19-7(2)16)23-14(11)20-6/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-,14+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H]2OC(=N[C@@H]2[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)C |
| IUPAC-namn | [(3aR,5R,6S,7R,7aR)-6,7-diacetyloxy-2-methyl-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-pyrano[3,2-d][1,3]oxazol-5-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.3 |
| Formel vikt | 329.1111 |