Läs mer
2-Methyl-4,5,7-trichloroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-4,5,7-trichloroquinoline |
| CAS | 203626-80-6 |
| Molekylformel | C10 H6 Cl3 N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4,5,7-Trichloro-2-methylquinoline, |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Cl3N/c1-5-2-7(12)10-8(13)3-6(11)4-9(10)14-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(Cl)c2c(Cl)cc(Cl)cc2n1 |
| IUPAC-namn | 4,5,7-trichloro-2-methylquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.52 |
| Formel vikt | 244.957 |