Läs mer
2-metyl-4,5-diklor-3-pyridazinon, TRC
Produktkod. 30466839
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30466839 50 g
1 options
Produktkod. 30466839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29978050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4,5-dichloro-3-pyridazinone
CAS 933-76-6
Molekylformel C5H4Cl2N2O
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Methyl-4,5-dichloro-3(2H)-pyridazinon, 4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
InChI formel InChI=1S/C5H4Cl2N2O/c1-9-5(10)4(7)3(6)2-8-9/h2H,1H3
LEDER O=C1C(Cl)=C(Cl)C=NN1C
IUPAC-namn 4,5-diklor-2-metylpyridazin-3(2H)-ett
Molekylvikt (g/mol) 179
Formel vikt 177.97