Läs mer
2-Methyl-4,6-bis(octylsulfanylmethyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-4,6-bis(octylsulfanylmethyl)phenol |
| CAS | 110553-27-0 |
| Molekylformel | C25H44OS2 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Irganox 1520 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H44OS2/c1-4-6-8-10-12-14-16-27-20-23-18-22(3)25(26)24(19-23)21-28-17-15-13-11-9-7-5-2/h18-19,26H,4-17,20-21H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCCCCSCC1=CC(=C(C(=C1)CSCCCCCCCC)O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.75 |