missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-metyl-4,6-dinitrofenol, TRC

Produktkod. 30479643
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479643 500 mg
30478552 100 mg
30478553 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30479643 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM221976500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 534-52-1
Molekylformel C7 H6 N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 198.13
Synonym Phenol, 2-methyl-4,6-dinitro-, o-Cresol, 4,6-dinitro- (8CI), 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-methylphenol, 3,5-Dinitro-2-hydroxytoluene, 4,6-Dinitro-2-methylphenol, 4,6-Dinitro-o-cresol, 6-Methyl-2,4-dinitrophenol, Arborol, DNOC, Degrassan, Dekrysil, Detal, Dillex, Dinitro, Dinitro-o-cresol, Dinitrocresol, Dinitrodendtroxal, Dinitrol, Dinoc, Dinurania, Ditrosol, Effusan, Effusan 3436, Elgetol, Elgetol 30, Elipol, Extrar, Flavin-Sandoz, Hedolit, Hedolite, K III, K IV, Kreozan, Krezotol 50, Lipan, NSC 2082, Neudorff DN 50, Nitrofan, Prokarbol, Rafex, Rafex 35, Raphatox, Sandolin, Sandolin A, Selinon, Sinox, Winterwash
IUPAC-namn 2-methyl-4,6-dinitrophenol
LEDER Cc1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4,6-dinitrophenol
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O5/c1-4-2-5(8(11)12)3-6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3
Formel vikt 198.0277
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.