Läs mer
2-metyl-4-isotiazolin-3-ett 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324744
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324744 1 ml
1 options
Produktkod. 30324744 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15089000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
CAS 2682-20-4
Analyt- eller komponentnamn 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H5 N O S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Neolone 950, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methylisothiazol-3-one
InChI formel InChI=1S/C4H5NOS/c1-5-4(6)2-3-7-5/h2-3H,1H3
LEDER CN1SC=CC1=O
IUPAC-namn 2-metyl-1,2-tiazol-3-ett
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 115.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 115.0092 g/mol