Läs mer
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 50% aqueous solution
Produktkod. 15589503 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15589503 5 g 5g
15599503 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15589503 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459970050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2682-20-4 | C4H5NOS | 115.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2682-20-4
Molekylformel C4H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 115.15
InChI-nyckel BEGLCMHJXHIJLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-isothiazolin-3-one, methylisothiazolinone, 2-methyl-4-isothiazoline-3-one, 2-methylisothiazol-3 2h-one, 2-methyl-3 2h-isothiazolone, n-methylisothiazolone, 3 2h-isothiazolone, 2-methyl, caswell no. 572a, 2-methyl-3-isothiazolone, unii-229d0e1qfa
PubChem CID 39800
ChEBI CHEBI:53620
IUPAC-namn 2-metyl-l,2-tiazol-3-on
LEDER CN1C(=O)C=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Densitet 1.1600g/mL, 1.16
pH 5.0 to 7.0 (1% aq. soln.)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 115.15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 50% aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.