Läs mer
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H |
| Formel vikt | 150.9859 |