Läs mer
2-metyl-4-nitroanilin, 99 %
Produktkod. 10513721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10513721 5 g 5g
10081940 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10513721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163950050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.51 SEK
    234.65 SEK / 5g
    Save 26.86 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-52-5 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-52-5
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00007734
InChI-nyckel XTTIQGSLJBWVIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitrotoluene, 4-nitro-o-toluidine, 5-nitro-2-aminotoluene, p-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-4-nitro, fast red rl base, 1-amino-2-methyl-4-nitrobenzene, diabase red rl, ansibases red rl, devol red rl
PubChem CID 7441
IUPAC-namn 2-metyl-4-nitroanilin
LEDER CC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-nitroaniline
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 129 °C till 133 °C
Färg Brun eller kaki till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H3(NO2)NH2
Kvantitet 5 g
Beilstein 12, 846
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i het, utspädd saltsyra, löslig i etanol
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Fine Needles
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-4-nitroaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.