Läs mer
2-metyl-4-nitroanilin, TRC
Produktkod. 30481108
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30481108 250 g
1 options
Produktkod. 30481108 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM323545250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-5-nitrotoluene (2-Methyl-4-nitroaniline)
CAS 99-52-5
Molekylformel C7 H8 N2 O2
Kvantitet 250 g
Synonym o-Toluidine','4-nitro- (8CI), 2-Methyl-4-nitrobenzenamine, 1-Amino-2-methyl-4-nitrobenzene, 2-Amino-1-methyl-5-nitrobenzene, 2-Amino-5-nitrotoluene, 2-Methyl-4-nitrophenylamine, 2-Methyl-p-nitroaniline, 3-Methyl-4-aminonitrobenzene, 4-Nitro-2-methylaniline, 4-Nitro-2-toluidine, 4-Nitro-6-methylaniline, 4-Nitro-o-toluidine, 5-Nitro-2-aminotoluene, Ansibases Red RL, Azoene Fast Red GL Base, Azogene Fast Red NRL Salt, Azogene Fast Red RL, Daito Red Base RL, Devol Red RL, Devol Red Salt E, Diabase Red RL, Fast Red 5NT, Fast Red 5NT Salt, Fast Red Base RL, Fast Red RL Base, Fast Red Salt RL, Hiltonil Fast Red RL Base, Hiltosal Fast Red RL Salt, Kako Red RL Base, Kayaku Red RL Base, MNA, MNA (optical crystal), Meisei Fast Red RL Base, Mitsui Red RL Base, NSC 2075, NSC 5508, Naphtoelan Red RL Base, Red Base Ciba X, Red Base Irga X, Red Base NRL, Red RL Base, Red base RL, Sanyo Fast Red RL Base, Sanyo Fast Red Salt RL, Spectrolene Red RL, Symulon Red RL Base, Tulabase Fast Red RL, Yamada Fast Red RL Base
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
LEDER Cc1cc(ccc1N)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-metyl-4-nitroanilin
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.0586