Läs mer
2-Methyl-4-nitroanisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-4-nitroanisole |
| CAS | 50741-92-9 |
| Molekylformel | C8 H9 N O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzene','1-methoxy-2-methyl-4-nitro-, Anisole','2-methyl-4-nitro- (6CI,7CI), 1-Methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene, 2-Methoxy-5-nitrotoluene, 2-Methyl-4-nitroanisole, 3-Methyl-4-methoxynitrobenzene, 4-Methoxy-3-methylnitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-6-5-7(9(10)11)3-4-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vikt | 167.0582 |