Läs mer
2-metyl-4-nitrobenzoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-4-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 1975-51-5 |
| Molekylformel | C8H7NO4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Nitro-o-toluic Acid, 4-Nitro-2-methylbenzoic Acid, NSC 227948 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-4-6(9(12)13)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | Cc1cc(ccc1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vikt | 181.0375 |