Läs mer
2-metyl-4-nitroimidazol, Mikromol™
Produktkod. 17962356
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962356 100 mg
17972366 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17962356 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0012.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-metyl-4-nitroimidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-nitroimidazole
CAS 696-23-1
Analyt- eller komponentnamn 2-Methyl-4-nitroimidazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H5 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, Metronidazole Benzoate Imp. B (EP), Tinidazole Imp. A (EP), Metronidazole Imp. A (EP), Tinidazole USP Related Compound A, Tinidazole USP RC A, Tinidazole Related Compound A, Metronidazole Benzoate Impurity B, Metronidazole Impurity A, Tinidazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
LEDER Cc1nc(c[nH]1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-metyl-4-nitro-1H-imidazol
Molekylvikt (g/mol) 127.1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 127,0382 g/mol