Läs mer
2-Methyl-4-nitrophenylguanidine Nitrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-4-nitrophenylguanidine nitrate |
| CAS | 796738-73-3 |
| Molekylformel | C8 H10 N4 O2 . H N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Guanidine, N-(2-methyl-4-nitrophenyl)-, nitrate (1:1), Guanidine, (2-methyl-4-nitrophenyl)-, mononitrate (9CI), 2-Methyl-4-nitrophenylguanidine nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O2.HNO3/c1-5-4-6(12(13)14)2-3-7(5)11-8(9)10;2-1(3)4/h2-4H,1H3,(H4,9,10,11);(H,2,3,4) |
| LEDER | Cc1cc(ccc1NC(=N)N)[N+](=O)[O-].O[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-(2-methyl-4-nitrophenyl)guanidine;nitric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.2 |
| Formel vikt | 257.076 |