missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyl-4-nitropyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-4-nitropyridine |
| CAS | 13508-96-8 |
| Molekylformel | C6 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyridine, 2-methyl-4-nitro-, 2-Picoline, 4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-4-nitropyridine, NSC 170691, 4-Nitro-2-picoline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c1-5-4-6(8(9)10)2-3-7-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(ccn1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-methyl-4-nitropyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.12 |
| Formel vikt | 138.0429 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?