Läs mer
2-metyl-4-oktanon, 99 %
Produktkod. p-7024755
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458817 5 g 5g
11468817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19952.06
CAS: 7492-38-8 | C9H18O | 142,24 g/mol
2-Methyl-4-octanone är en byggstensketon för proteomikforskning. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Methyl-4-octanone är en byggstensketon för proteomikforskning. Det används också som farmaceutiska mellanprodukter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7492-38-8
Molekylformel C9H18O
Molekylvikt (g/mol) 142.24
MDL-nummer MFCD00048808
InChI-nyckel ICSKJDZASFIJQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-octanone, 4-octanone, 2-methyl
PubChem CID 522566
IUPAC-namn 2-metyloktan-4-on
LEDER CCCCC(=O)CC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-octanone
Kokpunkt 180 °C
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 5 g
Formel vikt 142.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.