Läs mer
2-Methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 1114596-35-8 |
| Molekylformel | C10H11NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-5-8(10(13)14)9-6(11-5)3-2-4-7(9)12/h11H,2-4H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | Cc1[nH]c2CCCC(=O)c2c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-methyl-4-oxo-1,5,6,7-tetrahydroindole-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.19 |
| Formel vikt | 193.0739 |