Läs mer
2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-8(11(13)14)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 192.08 |