Läs mer
2-Metyl-4-pentanol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317715
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317715 1 ml
1 options
Produktkod. 30317715 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15122100AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-pentanol
CAS 108-11-2
Analyt- eller komponentnamn 2-Methyl-4-pentanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H14 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Methyl-pentan-2-ol, 4-Methylpentan-2-ol, 2-Methyl-4-pentanol
InChI formel InChI=1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
LEDER CC(C)CC(C)O
IUPAC-namn 4-metylpentan-2-ol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 102.17
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 102,1045 g/mol