Läs mer
2-metyl-4-pentensyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11483674
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483674 10 g 10g
11493674 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483674 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11297.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1575-74-2 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
2-Methyl-4-pentenoic acid används som råvara för fruktsmak eller är en förstärkare av fruktiga dofter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Methyl-4-pentenoic acid används som råvara för fruktsmak eller är en förstärkare av fruktiga dofter.
Löslighet Något
löslig i vatten
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1575-74-2
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.144
MDL-nummer MFCD00015570
InChI-nyckel HVRZYSHVZOELOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2-methyl, 2-methylpent-4-en-1-oic acid, fema no. 3511, 2-methyl-4-pentenoicacid, methylallylacetic acid, acmc-209dg9, 2-methyl-pent-4-enoic acid, hvrzyshvzoeloh-uhfffaoysa, 2-methyl-4-pentenoic acid, fg
PubChem CID 549519
IUPAC-namn 2-metylpent-4-ensyra
LEDER CC(CC=C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-pentenoic acid
Densitet 0.95
Kokpunkt 195°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1720987
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water
Formel vikt 114.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.