Läs mer
2-metyl-4-pentenosyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-4-pentenoic Acid |
| CAS | 1575-74-2 |
| Molekylformel | C6H10O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8) |
| LEDER | CC(CC=C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-metylpent-4-enoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vikt | 114.0681 |