Läs mer
2-metyl-4-pentenosyra, TRC
Produktkod. 30473728
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30473728 500 mg
1 options
Produktkod. 30473728 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM220778500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-pentenoic Acid
CAS 1575-74-2
Molekylformel C6H10O2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8)
LEDER CC(CC=C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-metylpent-4-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 114.14
Formel vikt 114.0681