Läs mer
(2-metyl-4-fenyl-1,3-tiazol-5-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11330617
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11330617 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10604595 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11330617 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42209CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 857284-12-9
Molekylformel C11H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 205.275
MDL-nummer MFCD08690247
InChI-nyckel RBRYERMYEBFVAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolemethanol,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-yl methanol, 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 18525756
IUPAC-namn (2-metyl-4-fenyl-l,3-tiazol-5-yl)metanol
LEDER CC1=NC(=C(S1)CO)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Methyl-4-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.28
Procent renhet 97%