Läs mer
2-metyl-4-fenyl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11320617
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11320617 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10071884 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11320617 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42201CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 32002-72-5
Molekylformel C11H8NO2S
Molekylvikt (g/mol) 218.25
MDL-nummer MFCD07348569
InChI-nyckel APXSARIYDLVPAY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 2-methy-4-phenylthiazol-5-ylcarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-ylcarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl
PubChem CID 7131132
IUPAC-namn 2-metyl-4-fenyl-l,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=NC(=C(S1)C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 219.26
Procent renhet 97%