Läs mer
2-metyl-4-fenyl-5-pyrimidinkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10202832
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10202832 250 mg 250mg
10354662 1 g 1g
10782197 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10202832 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC20101CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 127958-10-5
Molekylformel C12H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.224
MDL-nummer MFCD02682072
InChI-nyckel XKJAQESOTNACHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776510
IUPAC-namn 2-metyl-4-fenylpyrimidin-5-karboxylsyra
LEDER CC1=NC=C(C(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl, acmc-1c0qx, 2-methyl-4-phenylpyrimidin-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel vikt 214.22
Procent renhet 97%