Läs mer
2-metyl-4-fenyl-5-pyrimidinkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10782197
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10782197 10 g 10g
10202832 250 mg 250mg
10354662 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10782197 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC20101EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 127958-10-5
Molekylformel C12H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.224
MDL-nummer MFCD02682072
InChI-nyckel XKJAQESOTNACHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776510
IUPAC-namn 2-metyl-4-fenylpyrimidin-5-karboxylsyra
LEDER CC1=NC=C(C(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Synonym 2-methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl, acmc-1c0qx, 2-methyl-4-phenylpyrimidin-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel vikt 214.22
Procent renhet 97%