Läs mer
2-metyl-4-piperazinokinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10344152
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10344152 250 mg 250mg
10354152 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10344152 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH02136CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 82241-22-3
Molekylformel C14H17N3
Molekylvikt (g/mol) 227.31
MDL-nummer MFCD01935745
InChI-nyckel XYBLCORUTWKJOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-piperazinoquinoline, 2-methyl-4-piperazin-1-yl quinoline, quinoline, 2-methyl-4-1-piperazinyl, 2-methyl-4-quinolyl piperazine, 2-methyl-4-piperazin-1-yl-quinoline, maybridge1_006771, chemdivam_001084, cbmicro_045139, cambridge id 6095001, tos-bb-0571
PubChem CID 702318
LEDER CC1=CC(N2CCNCC2)=C2C=CC=CC2=N1
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-piperazinoquinoline
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2-metyl-4-piperazin-1-ylkinolin
Formel vikt 227.31
Procent renhet 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.