Läs mer
2-metyl-4-piperazinokinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10354152
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10354152 1 g 1g
10344152 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10354152 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH02136DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 82241-22-3
Molekylformel C14H17N3
Molekylvikt (g/mol) 227.31
MDL-nummer MFCD01935745
InChI-nyckel XYBLCORUTWKJOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-piperazinoquinoline, 2-methyl-4-piperazin-1-yl quinoline, quinoline, 2-methyl-4-1-piperazinyl, 2-methyl-4-quinolyl piperazine, 2-methyl-4-piperazin-1-yl-quinoline, maybridge1_006771, chemdivam_001084, cbmicro_045139, cambridge id 6095001, tos-bb-0571
PubChem CID 702318
LEDER CC1=CC(N2CCNCC2)=C2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-piperazinoquinoline
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-metyl-4-(piperazin-1-yl)kinolin
Formel vikt 227.31
Procent renhet 97%