Läs mer
2-Methyl-4-tert-octylphenol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-4-tert-octylphenol |
| CAS | 2219-84-3 |
| Molekylformel | C15 H24 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Phenol','2-methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- (9CI','ACI), 2-Methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (ACI), o-Cresol','4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- (6CI','7CI','8CI), 2-Methyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol, 2-Methyl-4-tert-octylphenol, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-o-cresol, NSC 66444 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-11-9-12(7-8-13(11)16)15(5,6)10-14(2,3)4/h7-9,16H,10H2,1-6H3 |
| LEDER | Cc1cc(ccc1O)C(C)(C)CC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-methyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.35 |
| Formel vikt | 220.1827 |